Learn More
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30390400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390400 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29580050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130676-64-1
Summenformel C22 H40 O2
Molekulargewicht (g/mol) 336.55
Synonym (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
IUPAC-Name (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-eins
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Formelmasse 336.3028