Learn More
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441820
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11441820 1 g 1 Gramm
15487695 250 mg 250 Milligramm
11451820 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11441820 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27536.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 136725-53-6 | C4H9ClFN | 125.571 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136725-53-6
Summenformel C4H9ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 125.571
MDL-Nummer MFCD04038718
InChI-Schlüssel LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Synonym s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 16217739
IUPAC-Name (3S)-3-Fluoropyrrolidin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC1F.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 1 g
Formelmasse 125.57
Reinheit (%) 97%