Learn More
(S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11936641 1 g Glasflasche 1 Gramm
11946641 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132883-44-4
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
InChI-Schlüssel AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
Synonym 3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
PubChem CID 7019156
IUPAC-Name (3S)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amin
SMILES CN(C)C1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Dichte 0.8990g/mL
Siedepunkt 164.0°C
Flammpunkt 51°C
Prozentgehaltsbereich 96% (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 0.899
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.