Learn More
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
| Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
| Menge | 5 g |
| Optische Drehung | −26° (c=1 in Chloroform) |
| Formelmasse | 170.64 |
| Reinheit (%) | ≥98% |