Learn More
(S)-3-Brom-α-methylbenzylalkohol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10432303 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10432303 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376500010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 134615-22-8 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS 134615-22-8
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9BrO
Strukturformel CH3CH(OH)C6H4Br
MDL-Nummer MFCD06201859
Menge 1 g
Synonym s-1-3-bromophenyl ethanol, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-ol, 1s-1-3-bromophenyl ethanol, s-3-bromo-??-methylbenzyl alcohol, s---1-3-chlorophenyl ethanol
InChI-Schlüssel ULMJQMDYAOJNCC-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)O
IUPAC-Name (1S)-1-(3-bromphenyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 201.06
PubChem CID 6951261
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.