Learn More
(S)-3-(Boc-Amino)pyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30344601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344601 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344601 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB62123010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
CAS 122536-76-9
Summenformel C9H18N2O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
Formelmasse 186.1368