Learn More
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335525 5 g -
11325525 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335525 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19693.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122536-76-9
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.255
MDL-Nummer MFCD00143194
InChI-Schlüssel DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99 %
UN-Nummer UN3259
Beilstein 5377813
Menge 5 g
Formelmasse 186.25
Optische Drehung −23° (c=1 in Methanol)
Empfindlichkeit Air sensitive
Reinheit (%) 99%