Learn More
(S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429485 1 g 1 Gramm
15449485 250 mg 250 Milligramm
15439485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15429485 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51987.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 162558-25-0 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Als Lysinrest wird seine 3-Aminogruppe häufig zum Tragen eines Tag-Teils wie z. B. eines Fluoreszenzfarbstoffs, eines Quenchers oder Biotins verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162558-25-0
Summenformel C23H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 426.469
MDL-Nummer MFCD00235896
InChI-Schlüssel PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-dap boc-oh, n-fmoc-n'-boc-l-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-dpr boc-oh, fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid boc, fmoc-alpha,beta-diaminopropionic acid boc-oh, 2s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-dap boc, fmoc-dap boc, fmoc-l-dpa boc-oh, ambotzfaa1367
PubChem CID 2756103
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Menge 1 g
Beilstein 7057792
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 426.47
Reinheit (%) 95%