Learn More
(S)-(+)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312809 1 g 1 Gramm
15457715 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27700.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 334618-07-4 | Molecular Formula: C5H14Cl2N2 | Molecular Weight: 173.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334618-07-4
Summenformel C5H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 173.08
MDL-Nummer MFCD03427036
InChI-Schlüssel GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
PubChem CID 16218278
IUPAC-Name (3S)-Piperidin-3-Amin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NC1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Optische Drehung +1.6° (c=1 in Water)
Formelmasse 173.08
Reinheit (%) 98%