Learn More
(S)-3-Aminopiperidin-2-eins, TRC
Artikelnummer. 30009913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009913 250 mg 250 Milligramm
30003948 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA633018250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34294-79-6
Summenformel C5 H10 N2 O
Synonym (3S)-3-Amino-2-Piperidinon∣(3S)-3-Aminopiperidin-2-one∣L-Orinithin-Laktam;
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Aminopiperidin-2-one
Menge 250 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Formelmasse 114.0793
Molekulargewicht 114.15