Learn More
(S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30342624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342624 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63477050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
CAS 82769-76-4
Summenformel C9H13NO
Menge 50 mg
Synonym (gammaS)-gamma-Aminobenzenepropanol, (-)-3-Amino-3-phenylpropanol, (3S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropanol
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCO)c1ccccc1
IUPAC-Name (3S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
Formelmasse 151.0997