Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403957
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15403957 1 g 1 Gramm
15423957 250 mg 250 Milligramm
15413957 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30538.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used to prepare selective noncovalent inhibitors of the bacterial cysteine protease IdeS. The product obtained by the reductive elimination reaction with ethylglyoxalte is used as a reference compound, which is used to determine the absolute configuration of the two enantiomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-3-Amin-1-bocpiperidin wird zur Herstellung selektiver nichtkovalenter Inhibitoren bei bakteriellen Cystein-Protease-IDEs verwendet. Das durch die reduktive Eliminierungsreaktion mit Ethylglyoxalten gewonnene Produkt wird als Referenzverbindung verwendet, die zur Bestimmung der absoluten Konfiguration der beiden Enantiomere verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Luft- und Kohlendioxid-empfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625471-18-3
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
MDL-Nummer MFCD03094718
InChI-Schlüssel AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
IUPAC-Name Tert-Butyl (3S)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylsulfoxide.
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%