Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11966381 5 g Glasflasche 5 Gramm
11956381 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966381 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437490050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625471-18-3
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
MDL-Nummer MFCD03094718
InChI-Schlüssel AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
IUPAC-Name Tert-Butyl (3S)-3-Aminopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung 30
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Gummi oder halbfest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.