Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)-pyrrolidin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494006
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494006 1 g 1 Gramm
15404016 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58138.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122536-72-5
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.272
MDL-Nummer MFCD06858462
InChI-Schlüssel FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
Synonym s-1-cbz-3-aminopyrrolidine, s-+-1-cbz-3-aminopyrrolidine, benzyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-cbz-pyrrolidine, s-1-n-cbz-3-aminopyrrolidine, s-benzyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, s-1-benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine, s-+-3-amino-1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine
PubChem CID 1519355
IUPAC-Name Benzyl (3S)-3-Aminopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES C1CN(CC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Schmelzpunkt 310°C to 316°C
Dichte 1.155
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung +5° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 96%