Learn More
IKA™ S 25 EC - T - C Autoclavable Dispersing Tool
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
S 25 EC - T - C - 18 G
S 25 EC - T - C - 18 G ST
S 25 EC - T - C - 25 G
Volumenbereich (metrisch):
0,01 bis 1,5 l
0,05 bis 2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dieses autoklavierbare Dispergierwerkzeug eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen eine Mischung mit hoher Drehzahl und Scherung, Zerkleinern in Flüssigkeiten, Emulgieren, Reduzierung der Partikelgröße in Lösungen und starkes Auflösen von mischbaren und unmischbaren Feststoffen und Flüssigkeiten in einem flüssigen Medium erforderlich ist. Es wird insbesondere für Dispergieranwendungen in der Biochemie oder Pharmazie empfohlen, z. B. zum Emulgieren wärmeempfindlicher aktiver Zwischenprodukte/Pharmawirkstoffe.
- Der integrierte Temperatursensor ermöglicht die Temperaturmessung während des Betriebs. Die Betriebsdauer wird über den zugehörigen Dispergierer T 25 Easy Clean Digital oder Control protokolliert. Eine Anzeige auf dem Display informiert den Benutzer darüber, dass eine Wartung erforderlich ist.
- Wie der Name „Easy Clean“ schon andeutet, sind die Dispergierwerkzeuge besonders leicht zu reinigen: Durch einfaches Drehen und Absenken der Klammer können Welle und Rotor von der Welle ausgefahren werden, bis der gesamte Rotor aus dem Stator herausragt. Anschließend kann das Schaftrohr des Geräts vollständig von innen gespült werden
- Hinweis: nur mit den Dispergierern T 25 Easy Clean Digital und Control kompatibel. Die Temperaturfühlfunktion der T-Werkzeuge kann nur aktiviert werden, wenn sie in Kombination mit der Steuerung des T 25 Easy Clean verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierwerkzeug |
| Geschwindigkeit | 25.000 U/min |
| Volumenbereich (metrisch) | 0,01 bis 1,5 l |
| Immersionslänge | 45 bis 150 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) Welle | 191 mm |
| Material | AISI 316 L, Keramik |
| Modell | S 25 EC - T - C - 18 G |
| Sterilisationsmethode | Alle Methoden außer Heißluft |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 125 °C |
| Mehr anzeigen |