Learn More
IKA™ S 25 Dispersing Tool
Artikelnummer. 17553656 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Modell:
S 25 EC-C-18 G
S 25 EC-C-25 G
Volumenbereich (metrisch):
0,01 bis 1,5 l
0,05 bis 2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17553656
Marke: IKA™ 0020108996
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The dispersing tool S 25 is suitable for general applications involving high speed and high shear mixing, crushing in liquid, emulsification, particle size reduction in solution and vigorous dissolving of miscible and immiscible solids and liquids in a liquid medium.
  • Das Dispergierwerkzeug S 25 eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen eine Mischung mit hoher Drehzahl und Scherung, Zerkleinern in Flüssigkeiten, Emulgieren, Reduzierung der Partikelgröße in Lösungen und starkes Auflösen von mischbaren und unmischbaren Feststoffen und Flüssigkeiten in einem flüssigen Medium erforderlich ist.
  • Wie der Name „Easy Clean“ schon andeutet, sind die Dispergierwerkzeuge besonders leicht zu reinigen: Durch einfaches Drehen und Absenken der Klammer können Welle und Rotor von der Welle ausgefahren werden, bis der gesamte Rotor aus dem Stator herausragt. Anschließend kann das Schaftrohr des Geräts vollständig von innen gespült werden
  • Hinweis: nur mit den Dispergierern T 25 Easy Clean Digital und Control kompatibel. Die Temperaturfühlfunktion der T-Werkzeuge kann nur aktiviert werden, wenn sie in Kombination mit der Steuerung des T 25 Easy Clean verwendet wird.
Dispersing tool, S 25 EC-C G, mixing, IKA, Dispersers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierwerkzeug
Geschwindigkeit 25.000 U/min
Volumenbereich (metrisch) 0,01 bis 1,5 l
Immersionslänge 35 bis 150 mm
Länge (metrisch) Welle 191 mm
Material AISI 316 L, Keramik
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendungen umfassen Mischung mit hoher Drehzahl und Scherung, Zerkleinern in Flüssigkeiten, Emulgieren, Reduzierung der Partikelgröße in Lösungen und starkes Auflösen von mischbaren und unmischbaren Feststoffen und Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) T 25 Homogenisator
Modell S 25 EC-C-18 G
Sterilisationsmethode Alle Methoden
Temperaturbereich (metrisch) Max. 180 °C, 120 min
Gewicht (metrisch) 0,4 kg