Learn More
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11946481
Marke: Thermo Scientific Acros 446650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 154727-51-2 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154727-51-2
Summenformel C6H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 153.15
InChI-Schlüssel NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine
PubChem CID 42580051
IUPAC-Name (2S)-2-(Trifluormethyl)piperidin
SMILES C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Siedepunkt 80.0°C (200.0 Torr)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.