missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4509513
17.26 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-79-3
C5H7NO3
129.12
MFCD00005272
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
7405
CHEBI:18183
5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OC(=O)C1CCC(=O)N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98-79-3
C5H7NO3
129.12
MFCD00005272
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
7405
CHEBI:18183
5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OC(=O)C1CCC(=O)N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 152.0°C to 162.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 22,284
Merck Index 15,8113
Spezifischer Drehzustand − 27.50 (20.00°C c=10,1 N NaOH)
Spezifische Drehung − 27.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100-150g/l (20°). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'