Learn More
(S)-2-Piperidinethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-2-Piperidineethanol |
| CAS | 103639-57-2 |
| Summenformel | C7H15NO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1 |
| SMILES | OCC[C@@H]1CCCCN1 |
| IUPAC-Name | 2-[(2S)-Piperidin-2-yl]ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.2 |
| Formelmasse | 129.1154 |