Learn More
(S)-+-2-Phenylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10710761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10710761 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10616544 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 264652500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-24-3
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00063139
InChI-Schlüssel YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
IUPAC-Name (2S)-2-Phenylpropansäure
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Farbe Weiß
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 115°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(C6H5)CO2H
Brechungsindex 1.5223
Menge 250 mg
Beilstein 09, 347
Relative Dichte 1.1
Spezifischer Drehzustand +75° (20°C c=3,CHCl3)
Spezifische Drehung + 75
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.