Learn More
(S)-(-)-2-Methylbutylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046358
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11318945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14063.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34985-37-0 | C5H13N | 87.166 g/mol
(S)-(-)-2-Methylbutylamine is used as aintermediate in organic synthesis, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-2-Methylbutylamin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34985-37-0
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD00064430
InChI-Schlüssel VJROPLWGFCORRM-YFKPBYRVSA-N
Synonym s---2-methylbutylamine, s-2-methylbutylamine, unii-d8q8rzf45x, 2s-2-methylbutan-1-amine, s---2-methyl-1-butylamine, d8q8rzf45x, 2s-2-methyl-butan-1-amine, 2-methyl-1-butanamine #, s---1-amino-2-methylbutane hydrochloride
PubChem CID 2724272
IUPAC-Name (2S)-2-Methylbutan-1-amin
SMILES CCC(C)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Siedepunkt 96°C to 97°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1718807
Optische Drehung −5.9° (Neat)
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.