Learn More
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 99 %, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 63126-47-6 |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 0.9300g/mL |
| Siedepunkt | 62.0°C (40.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 45°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |