Learn More
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382157 5 g 5 Gramm
11392157 250 mg 250 Milligramm
11372157 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09608.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63126-47-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63126-47-6
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00010408
InChI-Schlüssel CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Synonym s-2-methoxymethyl pyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-l-prolinol, s-2-methoxymethyl-pyrrolidine, s-2-methoxymethylpyrrolidine, s-+-2-methoxymethyl pyrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2s, s-+-2-methoxymethyl pyrrplidine, 2s pyrrolidin-2-yl methoxymethane
PubChem CID 671217
IUPAC-Name (2S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
SMILES COCC1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Dichte 0.933
Siedepunkt 61°C to 62°C (40 mmHg)
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.4457
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 3587324
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Optische Drehung +2.2° (c=2 in Benzene)
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98%