Learn More
(S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10475461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10475461 1 g Glasflasche 1 Gramm
11378601 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475461 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 411970010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 133095-74-6
Summenformel C11H14O4S
Molekulargewicht (g/mol) 242.29
MDL-Nummer MFCD00145259
InChI-Schlüssel YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N
Synonym s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s
PubChem CID 7015761
IUPAC-Name [(2S)-2-Hydroxybut-3-enyl]4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate
Schmelzpunkt 57.0°C to 63.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand − 78.50 (20.00°C c=1.13 MeOH)
Spezifische Drehung − 78.50
Formelmasse 242.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.