Learn More
(S)-2-((Diphenylphosphino)-methyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
11956651 250 mg Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11956651 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 434102500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
CAS 60261-46-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos nach braun
Dichte 1.0400g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C17H20NP
MDL-Nummer MFCD16621443
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.04
Synonym s-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine, 2s-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine, pyrrolidine, 2-diphenylphosphino methyl-, 2s, aminophosphane
InChI-Schlüssel IWRBGJKCDORZHK-GGYSOQFKNA-N
SMILES C([C@@H]1CCCN1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Diphenyl-[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methyl]phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 269.33
PubChem CID 11272693
Formelmasse 269.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke