Learn More
(S)-(-)-2-Chlorpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30361274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361274 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3797005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid
CAS 29617-66-1
Summenformel C3 H5 Cl O2
Menge 5 g
Synonym Propanoic acid, 2-chloro-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-2-Chloropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-chloro-, (S)- (ZCI), Propionic acid, 2-chloro-, L- (8CI), (-)-2-Chloropropanoic acid, (-)-2-Chloropropionic acid, (-)-α-Chloropropanoic acid, (2S)-2-Chloropropanoic acid, (2S)-2-Chloropropionic acid, (2S)-Chloropropanoic acid, (S)-2-Chloropropanoic acid, (S)-2-Chloropropionic acid, (S)-α-Chloropropionic acid, 2(S)-Chloropropionic acid, 2-Chloro-L-propionic acid, L-2-Chloropropanoic acid, L-2-Chloropropionic acid, S-(-)-2-Chloropropionic acid, α-L-Chloropropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMILES C[C@H](Cl)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Chlorpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 108.52
Formelmasse 107.9978