Learn More
S-(2-Carboxyethyl)-L-Cystein, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | S-(2-Carboxyethyl)-L-cysteine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO4S/c7-4(6(10)11)3-12-2-1-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 193.0409 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |