Learn More
(S)-(+)-2-Butanol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Butanol |
| Dichte | 0.806 |
| Menge | 5 g |
| Flammpunkt | 26°C (79°F) |
| Geruch | Alkoholähnlich |
| Brechungsindex | 1.398 |
| UN-Nummer | UN1120 |
| Merck Index | 141541 |
| Siedepunkt | 99°C to 100°C |
| Formelmasse | 74.12 |
| Mehr anzeigen |