Learn More
(S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469475 5 g 5 Gramm
15459475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51964.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122235-70-5 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
It has been used in the synthesis of target chelator, the tris-catechol compound 2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung in der Synthese des Ziel-Chelators, der Tris-Catechol-Verbindung 2.
Löslichkeit
Löslich zu 0.3 g in 2 ml Dimethylformamid.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122235-70-5
Summenformel C23H26N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 426.469
MDL-Nummer MFCD00235897
InChI-Schlüssel MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Synonym boc-dap fmoc-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-2-boc-amino-3-fmoc-amino propionic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, n-boc-n'-fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid, boc-dap fmoc-oh 1g, boc-l-2,3-diaminopropionic acid fmoc, boc-dap fmoc-oh hplc, n-a-boc-n-b-fmoc-l-2,3-diamiopropionic acid
PubChem CID 7019527
IUPAC-Name (2S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid
Menge 5 g
Beilstein 4771385
Löslichkeitsinformationen Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram.
Formelmasse 426.47
Reinheit (%) 98%