Learn More
(S)-(-)-2-Benzylsuccinsäure1-Methylester,98+%, ee 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354945
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354945 250 mg 250 Milligramm
11344945 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18265.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182247-45-6
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD01311761
InChI-Schlüssel BUNMUVFKMIOEQU-JTQLQIEISA-N
Synonym s-3-benzyl-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, s---2-benzylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-benzyl-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, s-2-benzylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-4-phenylbutanoic acid, butanedioic acid, phenylmethyl-, 1-methyl ester, 2s-9ci
PubChem CID 7006556
IUPAC-Name (3S)-3-Benzyl-4-methoxy-4-oxobutansäure
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Benzylsuccinic acid 1-methyl ester
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 250 mg
Beilstein 7638790
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) ≥98%