Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexan, ChiPros 99+ %, ee 99+ %
Artikelnummer. p-7047482
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11344206
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19305.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Aminohexan ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich (17 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70492-67-0
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00671626
InChI-Schlüssel WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane
PubChem CID 6999846
SMILES CCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminohexane
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.755
Siedepunkt 116°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 5237601
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (17g/L at 20°C)
IUPAC-Name (2S)-Hexan-2-amin
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) ≥99%