Learn More
S-(2-Aminoethyl)-ITU-Dihydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30311047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311047 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311047 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62268825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Summenformel C3H9N3S . 2HBr
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
SMILES Br.Br.NCCSC(=N)N
IUPAC-Name 2-aminoethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
Molekulargewicht (g/mol) 281.02
Formelmasse 278.904