Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutyramid-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481878 250 mg 250 Milligramm
15461878 1 g 1 Gramm
15471878 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55576.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7682-20-4 | C4H11ClN2O | 138.595 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7682-20-4
Summenformel C4H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.595
MDL-Nummer MFCD00136565
InChI-Schlüssel HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Synonym s-2-aminobutanamide hydrochloride, s-2-aminobutyramide hydrochloride, h-abu-nh2 hcl, 2s-2-aminobutanamide hydrochloride, l-2-aminobutanamide hydrochloride, l-homoalanylamide hcl, s-+-2-aminobutanamide hydrochloride, butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2s, s-2-aminobutanamide hcl, s-2-amino butanamide hcl
PubChem CID 11961924
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanamid;hydrochlorid
SMILES CCC(C(=O)N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Aminobutyramide hydrochloride
Schmelzpunkt 259°C to 263°C
Menge 250 mg
Optische Drehung +24° (c=1 in Water)
Formelmasse 138.6
Reinheit (%) 99%