Learn More
(S)-(+)-2-Amino-4-Phenylbutyrinsäure Ethyleester-Hydrochlorid, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10743132 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10743132
Marke: Thermo Scientific Acros 365670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
CAS 90891-21-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153.0°C to 154.0°C
Farbe Braun bis weiß
Elementanalytik 56.76 to 61.48% C, 5.52 to 5.98% N
Verlust bei Trocknung 1% max. ()
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H17NO2·HCl
MDL-Nummer MFCD00190691
Menge 5 g
Spezifische Drehung 39.7
Synonym ethyl s-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, l-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-hophe-oet.hcl, ethyl l-homoalaninate hcl, s-ethyl 2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, pubchem6054, h-hph-oet.hcl, h-hph-oet. hcl, homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
InChI-Schlüssel PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)N.Cl
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-amino-4-phenylbutanoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 243.73
PubChem CID 2734606
Formelmasse 243.73
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver