Learn More
(S)-(-)-2-Amino-4-Pentensäure Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Product Code. 10109869
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
Product Code. 10109869
Brand: Thermo Scientific Maybridge MAY00253DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid hydrochloride
CAS 195316-72-4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H10ClNO2
Menge 1 g
Synonym s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
InChI-Schlüssel DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-Name (2S)-2-aminopent-4-ensäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
PubChem CID 44630067
Formelmasse 151.59
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato