Learn More
(S)-2-Amino-4-methylpentanol, TRC
Artikelnummer. 30337009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337009 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6343605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Amino-4-methylpentanol
CAS 7533-40-6
Summenformel C6 H15 N O
Menge 5 g
Synonym (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, L-2-amino-4-methyl-1-pentanol, ((S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutyl)amine, (+)-Leucinol, (1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutylamine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (2S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-(+)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-(+)-Leucinol, (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-2-Amino-4-methylpentanol, (S)-Leucinol, L-(+)-Leucinol, L-Leucinol
InChI-Formel InChI=1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 117.189
Formelmasse 117.115