Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 96%
Artikelnummer. 10770881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10770881 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10627314 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
13438428 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10770881 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2026-48-4
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00064296
InChI-Schlüssel NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 81.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4538 to 1.4558
Menge 1 mL
Fieser 16,38
Relative Dichte 0.92
Spezifische Drehung + 16.00
Formelmasse 103.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke