Learn More
(S)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propansäure, TRC
Artikelnummer. 30321179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321179 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA613855500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Amino-3-(1-methyl-1h-indol-3-yl)propanoic Acid
CAS 21339-55-9
Summenformel C12H14N2O2
Menge 500 mg
Synonym 1-Methyl-L-tryptophan, 1-Methyltryptophan, L-(-)-1-Methyltryptophan, L-1-Methyltryptophan, NSC 77678
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMILES Cn1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1-methylindol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Formelmasse 218.1055