Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10315880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10315880 1 g Glasflasche 1 Gramm
10325880 10 g Glasflasche 10 Gramm
10445365 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10315880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2749-11-3 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2749-11-3
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00064412
InChI-Schlüssel BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
PubChem CID 80307
ChEBI CHEBI:78502
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9650g/mL
Siedepunkt 173°C to 176°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4480 to 1.451
Menge 1 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Relative Dichte 0.965
Spezifische Drehung + 22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.