Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401407
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401407 1 g 1 Gramm
11411407 5 g 5 Gramm
11421407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24916.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2749-11-3 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2749-11-3
MDL-Nummer MFCD00064412
ChEBI CHEBI:78502
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Summenformel C3H10NO
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1718865
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
InChI-Schlüssel BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Optische Drehung +22° (c=2 in Ethanol)
SMILES CC(CO)N
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
PubChem CID 80307
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 98%