Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol is used as an intermediate in organic synthesis. It is involved in the preparation of enantiopure (R)-octopamine, (R)-tembamide and (R)-aegeline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(S)-(+)-2-Amino-1-Phenylethanol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von enantiomerenreinem (R)-Octopamin, (R)-Tembamid und (R)-Aegelin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol |
| Schmelzpunkt | 57°C to 63°C |
| Siedepunkt | 160°C (17 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Beilstein | 2412760 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Optische Drehung | +42° (c=2 in Ethanol) |
| Formelmasse | 137.18 |
| Mehr anzeigen |