Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378696
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378696 1 g 1 Gramm
11388696 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19404.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56613-81-1 | C8H11NO | 137.18 g/mol
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol is used as an intermediate in organic synthesis. It is involved in the preparation of enantiopure (R)-octopamine, (R)-tembamide and (R)-aegeline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2-Amino-1-Phenylethanol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von enantiomerenreinem (R)-Octopamin, (R)-Tembamid und (R)-Aegelin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56613-81-1
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00239405
InChI-Schlüssel ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-2-amino-1-phenylethanol, s---2-phenylglycinol, 1s-2-amino-1-phenylethanol, s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, 1s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, s-+-2-amino-1-phenylethanol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem13836, 2-amino-1 s-phenylethanol
PubChem CID 643217
IUPAC-Name (1S)-2-Amino-1-Phenylethanol
SMILES NC[C@@H](O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Schmelzpunkt 57°C to 63°C
Siedepunkt 160°C (17 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 2412760
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Optische Drehung +42° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.