Learn More
(S)-2-Amino-1-Diphenylphosphino-3-Methylbutan, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466156 250 mg 250 Milligramm
15456156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60980.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146476-37-1
Summenformel C17H22NP
Molekulargewicht (g/mol) 271.34
MDL-Nummer MFCD17013993
InChI-Schlüssel ZZLCXURCZWQECA-AGDOHHJYNA-N
Synonym s-1-diphenylphosphino-3-methylbutan-2-amine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane, 2s-1-diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amine, s-2-amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphine, s-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butylamine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane,min
PubChem CID 15145880
IUPAC-Name (2S)-1-Diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amin
SMILES CC(C)[C@H](N)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane
Dichte 1.05
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.597
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 271.34
Reinheit (%) ≥97%