Learn More
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylidenglycerol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425957
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425957 10 g 10 Gramm
11415957 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24488.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22323-82-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol acts as a MEK inhibitor with antitumor activity. It is also employed in the preparation of a chiral allylic triol through extrusion of sulfur dioxide from an alfa,beta-epoxysulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylidenglycerol wirkt als MEK-Hemmer mit Antitumoraktivität. Wird auch bei der Herstellung eines chiralen allylischen Triols durch Extrusion von Schwefeldioxid aus einem alfa,beta-Epoxysulfon eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22323-82-6
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00063239
InChI-Schlüssel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
IUPAC-Name [(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]Methanol
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Dichte 1.066
Siedepunkt 82°C to 83°C (14 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 10 g
Beilstein 80118
Merck Index 14,5213
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and chloroform.
Optische Drehung +11.5° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 132.18
Reinheit (%) 98%