Learn More
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-Methyl-1 H-Inden-1,5(6H)-Dion, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10145460
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
17553-86-5
C10H12O2
164.2
MFCD00012272
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
736943
(7aS)-7a-Methyl-2,3,6,7-tetrahydroinden-1,5-dion
CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
17553-86-5
C10H12O2
164.2
MFCD00012272
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
736943
(7aS)-7a-Methyl-2,3,6,7-tetrahydroinden-1,5-dion
CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55.0°C to 64.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +331° (20°C c=1,toluene)
Spezifische Drehung + 331.00
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.