Learn More
(S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6-Tetramethoxybiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426106 1 g 1 Gramm
15436106 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60921.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1365531-82-3 | Molecular Formula: C44H44O4P2 | Molecular Weight: 698.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1365531-82-3
Summenformel C44H44O4P2
Molekulargewicht (g/mol) 698.78
MDL-Nummer MFCD19443623
InChI-Schlüssel JXFDRZQHVPTIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine
PubChem CID 87110704
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 698.77
Reinheit (%) ≥97%