Learn More
(S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Substituierte 2-Pyridinemethanol-Derivate sind die potenten und selektiven Phosphodiesterase-4-Inhibitoren. Die Reaktion von wasserhaltigem Nitrosylruthenium-Trichlorid mit 2-Pyridinemethanol ergab Rutheniumkomplexe.
Löslichkeit
Substituierte 2-Pyridinemethanol-Derivate sind die potenten und selektiven Phosphodiesterase-4-Inhibitoren. Die Reaktion von wasserhaltigem Nitrosylruthenium-Trichlorid mit 2-Pyridinemethanol ergab Rutheniumkomplexe.
Löslichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine |
| CAS | 59042-90-9 |
| Farbe | Farblos |
| Summenformel | C7H9NO |
| MDL-Nummer | MFCD06795465 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, 2-s-1-hydroxyethyl pyridine, s---2-1-hydroxyethyl pyridine, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, 1s-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-2-yl ethanol, s-1-2-pyridyl ethanol, s-2-1-hydroxyethyl pyridine, pubchem5701, 1s-1-pyridin-2-ylethanol |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. |
| InChI-Schlüssel | PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(O)C1=CC=CC=N1 |
| Mehr anzeigen |