Learn More
(S)-10-Monohydroxy-10,11-Dihydro Carbamazepin (Eslicarbazepin), TRC
Artikelnummer. 17962665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962665 1 mg 1 Milligramm
17964605 5 mg 5 Milligramm
17950955 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5465101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104746-04-5
Summenformel C15H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10S)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (S)-, (10S)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-Licarbazepine, BIA 2-194, CGP 13751, Erelib, Eslicarbazepine, Pazzul, Stedesa
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@H](O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m0/s1
Formelmasse 254.1055
Reinheit (%) >95%