Learn More
(S)-(+)-1-Phenylethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-1-Phenylethyl isothiocyanate |
CAS | 24277-43-8 |
Siedepunkt | 132°C to 133°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 103°C (217°F) |
Geruch | Irritating |
Summenformel | C9H9NS |
MDL-Nummer | MFCD02093279 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 6476424 |