Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317586 1 g 1 Gramm
11327586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11141.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14649-03-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate act by inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis. It helps to prevent lung cancer and esophageal cancer. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat wirkt durch Hemmung der Zellproliferation und Induktion der Apoptose. Es hilft, Lungenkrebs und Speiseröhrenkrebs zu verhindern. Es handelt sich um ein feinchemisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14649-03-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00002036
InChI-Schlüssel JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
PubChem CID 2724173
IUPAC-Name [(1S)-1-Isocyanatoethyl]benzol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Dichte 1.045
Siedepunkt 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5145
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 4230972
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Optische Drehung −10.5° (Neat)
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%